Learn More
Stuart™ Bains chauffants numériques
Les bains chauffants numériques Stuart™ peuvent être jumelés avec les évaporateurs rotatifs Stuart™ pour obtenir une efficacité maximale et un encombrement réduit
Marque: Stuart™ 16340-65
1169.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’affichage LED numérique transparent indique la température réelle / définie du bain
- Le bain plus petit à 90°C est doté d’un bol en acier inoxydable 304 et convient aux applications à faible point d’ébullition
- Doté d’un bol en aluminium revêtu de PTFE, le bain plus grand à 180°C peut être utilisé avec de l’eau et de l’huile et convient aux liquides dont le point d’ébullition est plus élevé
- Affichage numérique précis de la température
- Bol résistant à la corrosion
- Faciles à nettoyer
- Poignée de transport intégrée
- Boîtier externe froid au toucher
Spécification
5 L | |
Digital | |
Eau et huile | |
Cuve en aluminium, revêtement en PTFE | |
180°C |
Stuart&trade ; Évaporateurs rotatifs | |
Liquides à point d'ébullition élevé | |
Boîtier extérieur Cool Touch, poignée de transport intégrée | |
230 VAC, 50 Hz |