Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TX100, cuve en acier inoxydable
Code produit. 12797809
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamme de températures:
0°C à 100°C
de Température ambiante +15° ; à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12797809
Marque: Grant Instruments™ T100ST38
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Modèle économique avec unité de contrôle thermostatique numérique et cuve en acier inoxydable pour des applications simples nécessitant un contrôle précis de la température.
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 38 L
Gamme de températures 0°C à 100°C
Circulation externe Non
Matériau Réservoir en acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 730 x 333 x 450 mm
Tension 120/230 V