Learn More
Benchmark Scientific Bain à sec numérique pour deux blocs
Click to view available options
Capacité (métrique):
Accepte 2 blocs, vendus séparément
Description
- Contrôle précis et numérique de la température
- Fonction d’étalonnage utilisateur intégrée
- Accepte 2 blocs
- Accueille des blocs assortis pour une grande variété de tailles de tubes
- Modèles personnalisés disponibles sur demande
- Élévateur de bloc inclus pour la manipulation des blocs chauds
Spécification
Spécification
Access Time | 1 à 999 min. |
Capacité (métrique) | Accepte 2 blocs, vendus séparément |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de capteur de CO2 | Pas de capteur |
Éclairage | Pas d’éclairage |
Matériau | Acier inoxydable |
No. of Places | Contient 2 blocs, vendus séparément |
Contrôle de l’oxygène | Néant |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5 à 150°C |
Type | Bain à sec |