Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-hygromètre à affichage numérique pour l’intérieur
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aide à maintenir un climat intérieur sain
- Indication permanente des valeurs max. et min. quotidiennes avec réinitialisation automatique
- Mémoire max./min supplémentaire avec réinitialisation manuelle
Spécification
Spécification
| Type | Thermo-hygromètre |
| Taux d’humidité | 20 à 99% |
| Plage de températures (métrique) | –10°C à +70°C |
| Type de batterie | 1 piles AAA 1,5 V |
| Type d’affichage | Numérique |
| Longueur (métrique) | 91 mm |
| Hauteur (métrique) | 134 mm |
| Poids (métrique) | 100 g |
| Tension | 1,5V |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures en intérieur et extérieur |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction