Learn More
VELP Scientifica™ OV 625 Digital Disperseur
L'OV 625 Digital garantit un niveau de reproductibilité maximal, une précision et une force de cisaillement élevée pour une homogénéisation, une émulsification, des suspensions et un mélange à grande vitesse de tissus biologiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
1375.00€ - 2180.00€
Spécification
Vitesse | 3000 to 25,000 rpm |
---|---|
Tension | 230 V |
Hertz | 50 to 60 Hz |
Dimensions (L x l x H) | 92 x 280 x 130 mm |
Matériau | Aluminum Technopolymer |
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17871177
![]() |
VELP Scientifica™
F20900470 |
Digital Disperseur | OV 625 Digital Disperser |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17831187
![]() |
VELP Scientifica™
SA20900470 |
Système de dispersion digital | OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit |
2180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
TOUT SIMPLEMENT PUISSANT
- Plage de vitesse de 3 000 à 25 000 rpm, travail à haute vitesse circonférentielle
- Plage de volume de 0,2 ml à 4 litres (H2 O)
- Traite des échantillons jusqu'à 5 000 mPa*s de viscosité
INTUITIF ET FACILE À UTILISER
- L'affichage numérique clair et intuitif et le bouton rotatif confortable permet un réglage électronique précis de la vitesse
- Installation simple et rapide de l'outil de dispersion
- Design innovant pour une expérience utilisateur optimisée
SÛR ET RÉSISTANT
- Diverses fonctions de sécurité, telles qu'un démarrage progressif, une surcharge du moteur, la protection et les alarmes de surchauffe garantissent la plus grande sécurité dans les opérations quotidiennes
- Un boîtier résistant et robuste protège les composants électroniques internes et garantit que l'instrument fonctionne même dans les applications les plus difficiles
- Les matériaux de construction haut de gamme garantissent d'excellentes propriétés mécaniques et une résistance chimique
Spécification
3000 to 25,000 rpm | |
50 to 60 Hz | |
Aluminum Technopolymer | |
LED | |
Dispersing Tools and Mini H-stand | |
No |
230 V | |
92 x 280 x 130 mm | |
CE, CB, cNus | |
Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products. | |
75 dBa | |
2.4 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VELP Scientifica™ OV 625 Digital Disperseur