Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longueur (métrique):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
600 mm
Type:
Sonde RTD
Thermo-sonde
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
- Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
- Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Description | Sonde de type K, haute température, longueur de 12 po, diamètre de 0,040 po, mini-connecteur, mise à la terre, 3 pi 24-Ga |
| max. (métrique) | –150deg;C à +700deg;C |
| Type | Thermo-sonde |
| Matériau | Manche en acier inoxydable miniature, matériau de la gaine ICONEL™ |
| Modèle | K |
| Longueur (métrique) | 304,8 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1 mm |