Learn More
Cole-Parmer™ Sonde RTD Digi-Sense™ avec poignée
Les sondes RTD Digi-Sense™ sont conçues pour offrir la même précision et les mêmes avantages qu’une sonde RTD, avec une conception économique et compacte
Marque:  Cole-Parmer™ 08117-85
Code produit. 15869995
  • 192.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde. Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
Description
Description
  • Constante de temps : 1-3 secondes ou plus
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Prestations de service
6 mois
Spécification
Spécification
0,1875 in
Non
Câble enroulé de 5 pieds avec connecteur à 3 broches
69,5 po
152,4 cm
10,16 cm
≤ 15 sec. à 99 % de la mesure
Sonde RTD
482°C
-50°C
-50°C à +482°C
Thermomètres RTD pré-étalonnés Digi-Sense Advanced (20250-95, 20250-96)
4,7 mm
Solides mous et semi-mous
60 po
4 po
176,5 cm
Acier inoxydable, Plastique ABS
Penetration RTD Probe
900°F
-58°F
-58°F à +900°F
Non
± 1,1° C, ± 0,12 % de la mesure