Learn More
Digi-Sense™ Testeurs de prise Digi-Sense™
Les testeurs de prise Digi-Sense™ permettent de tester rapidement et sans effort la sécurité des prises de courant électriques
Marque: Digi-Sense™ 20250-62
Alert:
Pour une utilisation sur les prises de 110 à 125 VCA uniquement. Ceci n’est pas un kit de diagnostic complet. Une utilisation incorrecte peut endommager l’appareil ou ses composants.
Description
- Inspecte les problèmes courants de câblage défectueux dans la prise principale
- Se branche dans une prise standard à 3 broches.
- Trouvez facilement des défauts grâce à des indicateurs lumineux
Prestations de service
2 ans
Spécification
Testeur de récipient | |
110/125 V | |
Voyants lumineux LED | |
60 Hz | |
2 ans |
Prises DDFT à trois broches américaines | |
CAT II 125 V, pollution 2 ; UL STD.61010-1 | |
Entretien des bâtiments et services d’installation. | |
De 0° à 40°C |