Learn More
Digi-Sense™ Thermohygromètre professionnel préétalonné
Conception compacte et légère pour des mesures précises partout !
Marque: Digi-Sense™ 20250-21
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 2.27000kg
Includes: Mallette de transport rigide, une batterie de 9 V et rapport de calibrage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Description
- Fiabilité des mesures garanties
- Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
- La conception robuste protège contre les chocs et les parois des cuves
- Précision HR basique ±2 %
Prestations de service
2 ans
Spécification
Thermo-hygromètre | |
0,1% | |
–30°C à +100°C | |
Néant | |
Néant | |
0,1° | |
30 cm | |
7,5 cm | |
5 cm | |
Laboratoires, salles blanches, entrepôts, usines et zones de stockage. |
0 à 100 % HR | |
±2 % HR de 40 % à 60 % HR ; ±3 % HR de 20 % à 40 % HR et 60 % à 80 % HR ; ±4 % HR de 0 % à 20 % HR et 80 % à 100 % HR | |
±1,8°F ; ±2,7°F au-dessus de 140° et au-dessous de -4°F (±1,0°C ; ±1 | |
LCD (rétroéclairé) | |
–22 à 212°F | |
11,875 in | |
3 po | |
2 po | |
Batterie 9 V (1) | |
Mallette de transport rigide, une batterie de 9 V et rapport de calibrage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. |