Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres à thermocouple professionnel préétalonné Digi-Sense™
Leur construction solide et robuste les protège contre les chocs et les parois des cuves
Marque:  Digi-Sense™ 20250-18
Code produit. 15800036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Includes: Sonde de température à fils à bille de type K (une pour chaque sortie), mallette de transport dure, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. Les modèles d’enregistrement des données 20250-19 et -20 comprennent également un câble USB et le logiciel.
Description
Description
La garantie de mesures fiables ! Préétalonnées conformément aux normes de traçabilité NIST | L’horodatage relatif fournit une référence temporelle pour les événements majeurs | La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde | Le port d’entrée IR permet des mesures sûres et sans contact avec la baguette IR en option
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
8 in.
Type K bead wire temperature probe (one for each input), hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
0.1° 1° above 1000°
Néant
1372°C
-200°C
-200°C à +1372°C
Any Type-K thermocouple probes with mini connector
Backlit LCD
20.32 cm
Thermocouple de type K
Thermomètre thermocouple à 2 entrées
2500°F
-328°F
-328°F à +2501°F
Oui
±0.15% of reading +1.8°F; ±0.5% of reading +3.6°F below -148°F [±0.15% of reading +1.0°C; ±0.5% of reading +2.0°C below -100°C]