Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres IR professionnels préétalonnés Digi-Sense™
Les thermomètres IR professionnels préétalonnés Digi-Sense™ permettent de localiser facilement et en toute sécurité les points chauds et froids, ce qui évite les problèmes et permet de réaliser des économies
338.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Mesure de température de surface sans contact |
---|---|
Hauteur (impériale) | 7,5 in |
Hauteur (métrique) | 18,9 cm |
Comprend | Sonde flexible de type K, câble USB, logiciel, trépied, mallette de transport, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. |
Résolution | 0,1° 1° au-dessus de 1 000° |
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15830026
|
Digi-Sense™
20250-07 |
Thermomètre infrarouge, rapport de distance par rapport à la taille cible de 30:1 | -58°F à +3 002°F |
338.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Mesures fiables
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
- Les rapports distance-vue (D/V) élevés vous permettent de gérer vos mesures sur de longues distances
- Entrée externe de type K pour les mesures de contact
- Double visée laser pour la localisation des zones cibles
- Couvercle de protection de la lentille à verrouillage magnétique
- La poignée-pistolet est confortable et facile à utiliser
- Mesurez rapidement et précisément les températures de surface
- Port USB pour une transmission simple des données
Garantie
2 ans
Spécification
Mesure de température de surface sans contact | |
18,9 cm | |
0,1° 1° au-dessus de 1 000° | |
Enregistrement des données | |
-50°C | |
Sondes thermocouple de type K avec mini-connecteur | |
5,7 cm |
7,5 in | |
Sonde flexible de type K, câble USB, logiciel, trépied, mallette de transport, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. | |
2,25 po | |
-58°F | |
Traçabilité NIST | |
LCD rétroéclairé |