Learn More
Digi-Sense™ Multimètre numérique avec imageur thermique et connectivité Bluetooth™
Code produit. 16649882 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
17,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16649882
Marque: Digi-Sense™ 2025066
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Affichez, stockez et partagez des données en temps réel depuis une distance de sécurité à l’aide d’un smartphone
  • Obtenez le maximum de vos données grâce à notre application mobile conviviale
  • Stockage illimité des données basé sur la capacité du Smartphone
  • La garantie de mesures fiables ! Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • L’imageur thermique intégré identifie rapidement les hot spot
  • Le boîtier double moulé et texturé robuste offre une excellente durabilité
  • Choisissez parmi quatre palettes de couleur : fer, arc-en-ciel, gris ou gris inversé
  • Affichez les mesures clairement sur l’écran LCD couleur TFT 6000 comptes
  • Le support inclinable offre une visualisation facile et mains-libres
  • Étanche IP65
  • Sécurité CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Spécification
Type de produit Multimètre numérique
Longueur (métrique) 17,5 cm
Matériau ABS
Précision Précision de la tension CC ±0,9 % rdg ±5 chiffres, précision du courant continu : ±0,9 % rdg ±5 chiffres, précision de la tension CA : ±0,8 % rdg ±5 chiffres, précision du courant AC : ±1,2 % rdg ±5 chiffres, précision de capacité électrique : ±2,5 % rdg ±20 chiffres, précision de la fréquence : ±0,9 % ±5 chiffres, précision de résistivité : ±0,5% rdg ±5 chiffres, précision de la température : ±1,5 % rdg ± 5,4°F (± 1,5 % rdg±3°C)
Type de batterie Lithium-ion rechargeable
Certifications/Conformité NIST
Affichage LCD couleur TFT
À utiliser avec (application) Équipements électriques
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,5 cm
Comprend Câbles de test, sonde de température de type K, mallette de transport, adaptateur secteur / chargeur, batterie lithium-ion rechargeable et étalonnage traçable par NIST.
Modèle Multimètre numérique avec thermomètre à infrarouge
Type de sonde Type K
Résolution Varie en fonction du mode de mesure
Plage de températures (impériale) −40° à +1800°F
Plage de températures (métrique) −40° à +600°C
Poids (impériale) 19 oz
Poids (métrique) 540 g
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 85 cm