Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres RTD préétalonnés avancés Digi-Sense™
Parfaits du laboratoire à l’atelier de production
Marque:  Digi-Sense™ 20250-95
Code produit. 15622617
  • 152.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Blindage en caoutchouc de protection avec support intégré, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. Les modèles d’enregistrement des données 20250-92, -94 et -96 comprennent également un câble USB et le logiciel.
Description
Description
  • La garantie de mesures fiables !
  • Certificat de traçabilité conforme aux normes NIST inclus
  • Construction robuste pour une protection contre les chocs et les parois des cuves.
  • Très grand écran LCD pour une visualisation facile des données
  • Acceptent une grande variété de sondes
  • Mesures min., max. et moy., pour une analyse rapide de l’objet
  • La fonction de décalage électronique permet de compenser les erreurs de sonde
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
Non
2,6 cm
<1 s
Entrée simple
2,25 po
Néant
1562°F
− 320°F
-320°F à +1562°F
Traçabilité NIST
±1,5°F (0,8°C) de -148 à 392°F (-99,9 à 199,9°C) ;  ±2°F (1°C) ± 0,5 % de la valeur lue hors plage
5,7 cm
1 in
Protective rubber armor boot with built-in stand, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Aucun enregistrement de données
0,1°F (0,1°C) de 148 à 1 562°F (−99,9 à 850°C) ; 1°F (1°C) hors plage
Thermomètre RTD
7 in
850°C
−200°C
-200°C à +850°C
Sondes RTD Pt 100 ohms
Grand écran LCD rétroéclairé double