Learn More
Cole-Parmer™ Kit Digi-Mantle
Code produit. 13427629
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 à 250 ml
1 000 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13427629
Marque: Cole-Parmer™ 3620419
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’agiter et de chauffer un flacon à fond rond grâce à un contrôle électronique précis. Le kit Electrothermal™ Digi-Mantle permet une mesure exacte de la température et de l’agitation.
Cartouche de chauffage
  • Assure une répartition uniforme de la température dans le flacon à fond rond.
  • L’extérieur de la cartouche de chauffage reste “froid au toucher” en raison du flux d’air circulant dans les fentes de ventilation situées en dessous et autour du bord du boîtier
  • Disponibles en 3 tailles pour le chauffage des flacons à fond rond :
    volume de 100 à 250 ml (OMCA0250), 500 ml (OMCA0500) et 1000 ml (OMCA1000).
Contrôleur numérique OMCA
  • Contrôle la température et la vitesse d’agitation indépendamment
  • Le panneau révolutionnaire CTC (contrôle tactile de capacité) permet de définir la température requise et la vitesse d’agitation à l’aide des flèches haut/bas.
  • Des voyants distincts s’allument pour les fonctions d’alimentation, de chauffage et d’agitation, ainsi qu’un affichage à 3 chiffre indiquant la température réelle de la température ambiante jusqu’à 450°C.
  • Les vitesses d’agitation de 100 à 2000 tr/min sont obtenues en appuyant légèrement sur les touches de vitesse de l’agitateur.
Contrôle de la température
  • Contrôlé par un microprocesseur dernier cri
  • Affiche le réglage de la chaleur en pourcentage de la puissance totale.
  • La sonde de température en option peut être utilisée pour mesurer la température du contenu du flacon avec davantage de précision (jusqu’à 220°C)
Agitation améliorée
  • Permet un contrôle précis de l’agitation à basse vitesse et des vitesses d’agitation plus élevées.
  • Agitation uniforme grâce à un assemblage magnétique pivotant motorisé, positionné de manière à fournir une liaison de flux magnétique maximale pour faire pivoter les barreaux d’agitation dans chaque récipient de réaction.
Caractéristiques principales
  • Le même contrôleur OMCA peut accueillir des cartouches de chauffage de différentes capacités grâce à sa conception interchangeable
  • Flacon à fond rond d’une capacité comprise entre 100 ml et 1000 ml
  • Le boîtier ventilé garantit que l’extérieur peut être touché en toute sécurité
  • Plus grande stabilité et vitesses d’agitation de 100 à 2000 tr/min
  • Contrôleur avec menus d’affichage et pavé tactile
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation, du chauffage et de l’agitation
  • Fourni avec une tige de support (NOTE : les pinces ne sont pas fournies)
  • Certification CE
Spécification
Capacité 500 mL (16.9 oz.)
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec Round Bottom Flasks
Dimensions (L x l x H) 300 x 300 x 650mm
Hauteur (impériale) 25.6 in.
Hauteur (métrique) 650 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Tension 230 V
Matériau Aluminium revêtu de poudre
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Poids (métrique) à l’expédition 3,1kg
Poids (impériale) emballé 6.8 lb.
Largeur (impériale) 11.8 in.
Largeur (métrique) 300 mm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 16.9 oz.
Température (impériale) 842°F