Learn More
Cytiva Gel DIGE et kit de tampons DIGE
Outils pour améliorer la qualité, la reproductibilité et la commodité de l’électrophorèse bidimensionnelle quantitative (2-D DIGE) à l’aide du système Ettan™ DIGE
Marque:  Cytiva 28-9374-51
543.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10310405
  • 589.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Kit : 2 tampons d’anode de 125 ml ; 4 tampons de cathode de 125 ml ; 12 tubes de solution d’étanchéité d’agarose
Description
Description
  • L’utilisation du gel DIGE avec le kit de tampons DIGE produit des cartes avec une meilleure reproductibilité que les autres gels de polyacrylamide coulés à la main, réduisant ainsi la variation technique entre les gels
  • prêts à l’emploi
  • Longue durée de conservation
  • Élimine la nécessité de fabriquer des tampons, de couler des gels et de nettoyer des plaques en verre
  • Offre la qualité et les performances du système Laemmli : reproductibilité, commodité et gain de temps
Gel DIGE
  • Doit être utilisé avec le kit de tampons DIGE
  • Gel de polyacrylamide à faible fluorescence précoulé à 12,5 %
  • Coulé dans une cassette en verre à faible fluorescence développée pour l’électrophorèse bidimensionnelle quantitative (2-D DIGE)
  • Solide
  • Dimensions : 10 x 7,7 x 0,03 po (255 x 196 x 1 mm)
Kit de tampons DIGE
  • Système à deux tampons conçu pour la migration simultanée d’un maximum de douze gels DIGE
  • Contient la quantité de réactifs nécessaire pour un seul cycle, jusqu’à 12 gels DIGE
  • Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le gel DIGE est un gel de polyacrylamide prémoulé dans une cassette de verre à faible fluorescence.
Incolore
12 à 120 kDa
Applications industrielles : chimie analytique, recherche pour l’analyse différentielle des protéines
Kit 1 : 2 tampons d’anode de 125 ml ; 4 tampons de cathode de 125 ml ; 12 tubes de solution de scellement à l’agarose
Tampon à base de pipéridinopropionamide (PPA)
Kit de gel et tampon DIGE
Solide et liquide
Tampons de migration et solution de scellement pour fixer les gels DryStrip immobilinetrade; (bandelettes ipg) sur le dessus du gel de polyacrylamide
2 à 8deg;C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 90% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 90% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.