Learn More
Faithful™ COMPTEUR HEMATIES MANUEL 8 TOUCHES compteur manuel métallique
Code produit. 11708731
Encompass
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
250 x 80 x 50 mm
320 x 80 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11708731
Marque: Faithful™ DBC9
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Manual incremental counter with a durable ABS plastic outer shell. Faithful™ Differential Blood Cell Counter is ideal for classifying and counting white blood cells.
Compteur manuel métallique
• Pour formule leucocytaire
• Modèles 5 ou 8 touches, avec compteur individuel et totalisateur, Remise à zéro par bouton moleté
• Carter avec bandes adhésives antidérapantes
• Dimensions L x P x H:
• Modèle à 5 touches 220 x 75 x 45mm
• Modèle à 8 touches 290 x 75 x 45mm
• Compteur manuel
• 8 touches
Spécification
Nbre de clés 5 Keys
Dimensions (L x l x H) 320 x 80 x 50 mm
Comprend Totalizer
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.