Learn More
Gibco™ Difco™ Soytone
Code produit. p-8838015
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Code produit. 16219781
Marque: Gibco™ 212488
Un produit de digestion enzymatique du soja.
  • Profil glucidique alternatif aux compléments à base de levure pour les procédés de cultures de cellules de mammifères, tels que CHO
  • Concentrations élevées de vitamines et de glucides
  • À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2°C et 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit Supplément de levure
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Gamme de produits Difco
Quantité 500 g
Source Aucun composant d’origine animale