Learn More
BD Gélose pour comptage sur plaque Difco™
Utilisée pour le comptage sur plaque microbien à partir du lait et des produits laitiers, des aliments, de l’eau et d’autres matières d’importance sanitaire. La gélose pour comptage sur plaque BD™ Difco™ est une base de milieu déshydraté qui répond aux exigences de l’APHA.
53.32€ - 442.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA |
---|---|
Couleur | Beige |
Contenu et stockage | 2°C à 30°C |
Forme | Solide déshydraté |
Type de milieu | Gélose pour comptage sur plaque |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11708942
|
BD
247910 |
2 kg | Seau |
442.00€
2kg |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728942
|
BD
247940 |
500 g | Flacon |
305.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718942
|
BD
247930 |
100 g | Flacon | N/A | |||||
Description
Gélose pour comptage sur plaque utilisée dans le dénombrement des bactéries dans l’eau, les eaux usées, les aliments et les produits laitiers. Elle est fabriquée selon la formulation de l’American Public Health Association (APHA). Elle est recommandée pour obtenir des comptages sur plaque pour le lait et d’autres produits laitiers et peut également être utilisée pour déterminer la qualité sanitaire des aliments, de l’eau et d’autres matériaux. Chaque lot de base de milieu déshydraté est soumis au test de contrôle de la qualité de l’APHA.
- Bonne réponse de culture à Lactobacillus johnsonii 11506 et Staphylococcus aureus 25923
- Le produit de digestion enzymatique de caséine fournit des acides aminés et autres substances complexes azotées
- L’extrait de levure fournit principalement les vitamines du complexe B
- Le dextrose est une source d’énergie
- pH (solution à 2,35%, 25°C) : 7,0 ± 0,2
Spécification
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA | |
2°C à 30°C | |
Gélose pour comptage sur plaque | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, extrait de levure 2,5 g/l, dextrose 1 g/l, gélose 15 g/l |
Beige | |
Solide déshydraté | |
Gélose pour comptage sur plaque | |
Pour le comptage sur plaque microbienne des micro-organismes présents dans le lait et les produits laitiers, les denrées alimentaires, l’eau et autres matières d’importance sanitaire |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1825 jours