Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose dextrosée de pomme de terre
Code produit. p-4901946
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11738223
Marque: BD 213300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la culture de levures et de moisissures. Milieu de culture déshydraté Difco™ : la gélose dextrosée de pomme de terre est fournie sous forme déshydratée.
  • Format déshydraté
  • Milieu de culture
  • Sans DNR (latex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Contenu et stockage 2°C à 30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose dextrosée de pomme de terre
Type de produit Gélose dextrosée de pomme de terre
Formule Amidon de pomme de terre (par infusion) 4 g/l, dextrose 20 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Isolement des levures et moisissures
Type d’emballage Flacon
Quantité 100 g