Learn More
Diéthylzinc, en principe 15 % p/p dans les héxanes, Thermo Scientific™
Code produit. p-7080486
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11399369
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089038.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-20-0
Formule moléculaire C4H10Zn
Poids moléculaire (g/mol) 123.50
Numéro MDL MFCD00009021
Clé InChI HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
CID PubChem 11185
SMILES CC[Zn]CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylzinc
Couleur Brun à incolore
Densité 0.720g/mL
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Formule linéaire Zn(C2H5)2
Quantité 25 g
Numéro UN UN3394
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Nom IUPAC diethylzinc
Poids de la formule 123.49
Forme physique Liquid