Learn More
Dichlorure de diéthylétain, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Description
Used as organic intermediates and active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyltin dichloride |
Point de fusion | 84°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 220°C |
Formule linéaire | (C2H5)2SnCl2 |
Quantité | 0.5 g |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Partly soluble in water((0.023g/L) (25°C),Calc). |
Poids de la formule | 247.72 |
Forme physique | Cristalline |
Nom du produit
Dichlorure de diéthylétain, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu