Learn More
Dichlorure de diéthylphosphoramide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003640
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylphosphoramidous dichloride
Note relative au nom 97%
CAS 1069-08-5
Couleur Incolore
Densité 1.1960g/mL
Point d’ébullition 179.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H10Cl2NP
Formule linéaire (C2H5)2NPCl2
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Numéro MDL MFCD00013614
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.196
Synonyme diethylphosphoramidous dichloride, dichloro diethylamino phosphine, diethylaminodichlorophosphine, et2npcl2, acmc-2098mq, diethylamido dichlorophosphite, diethylamino dichlorophosphine, dichloro diethylamido phosphine, dichlorophosphanyl diethylamine, dichlorophosphorous diethylamide
Clé InChI BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)P(Cl)Cl
Nom IUPAC N-dichlorophosphanyl-N-éthyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 174.01
CID PubChem 2733289
Poids de la formule 174.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide