Learn More
Dichlorure de diéthylgermanium, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11387778
Dichlorure de diéthylgermanium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387778
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11387778
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 034108.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comme intermédiaire
As an intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13314-52-8
Formule moléculaire C4H14Cl2Ge
Poids moléculaire (g/mol) 205.69
Numéro MDL MFCD00013589
Clé InChI FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 83334
Nom IUPAC Dichloro(diéthyl)germane
SMILES Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylgermanium dichloride
Point de fusion -37°C
Couleur Incolore
Densité 1.372g/mL
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 63° (145°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4710
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture Sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Poids de la formule 201.64
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS23J027 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog Number034108.03,034108.14,034108.06
Nom du produit
Dichlorure de diéthylgermanium, Thermo Scientific Chemicals >