Learn More
Diéthylène glycol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10328090
Diéthylène glycol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10328090
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Code produit. 10328090
Marque: Fisher Chemical D/2951/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 111-46-6
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Numéro MDL MFCD00002882
Clé InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
CID PubChem 8117
ChEBI CHEBI:46807
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthoxy)éthanol
SMILES OCCOCCO
Spécification
Point de fusion -10°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 245°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Poids de la formule 106.12g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diéthylène glycol, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >