Learn More
Acide diéthyldithiocarbamique, sel d’argent, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10716141
Acide diéthyldithiocarbamique, sel d’argent, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10716141
5 g, Flacon en verre
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10716141
Marque: Thermo Scientific Acros 114290050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1470-61-7
Formule moléculaire C5H10AgNS2
Poids moléculaire (g/mol) 256.13
Numéro MDL MFCD00004929
Clé InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
CID PubChem 3034078
Nom IUPAC Argent;N,N-diéthylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Note relative au nom For analysis
Point de fusion 172.0°C to 175.0°C
Couleur Vert à kaki
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCS2Ag
Quantité 5 g
Beilstein 04, 121
Informations sur la solubilité (0.5% in pyridine) clear
Poids de la formule 256.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre amorphe
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide diéthyldithiocarbamique, sel d’argent, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >