Learn More
Chlorhydrate de diéthylamine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001720
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660-68-4
Numéro MDL MFCD00012499
Clé InChI HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
CID PubChem 10197650
Nom IUPAC N-éthylethanamine ; bromure d’hydrocarbure
SMILES CCNCC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 227.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 320.0°C to 330.0°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H11N·HCl
Formule linéaire (C2H5)2NH·HCl
Quantité 500 g
Beilstein 04,95
Merck Index 15,3122
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Poids moléculaire (g/mol) 109.6
Poids de la formule 109.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.