Learn More
Diéthylamine, 99,5 %, extra pure, redistillée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11995161
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-89-7
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00009032
Clé InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
CID PubChem 8021
ChEBI CHEBI:85259
Nom IUPAC N-éthyléthanamine
SMILES CCNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethylamine
Point de fusion -50.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7100g/mL
Point d’ébullition 55.0°C
Point d’éclair −23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1154
Merck Index 15,3122
Gravité spécifique 0.71
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents
Viscosité 0.34 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide