Learn More
Chlorure de diéthylaluminium, solution à 0,9 M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethylaluminium chloride |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8760g/mL |
| Point d’éclair | 4°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule linéaire | ClAl(CH2CH3)2 |
| Quantité | 100 mL |
| Gravité spécifique | 0.876 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts |
| Poids de la formule | 120.56 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethylaluminium chloride, 0.9M solution in toluene
- Dangers
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contient: Toluene, Diethylaluminium chloride