Learn More
Sulfate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10589410
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-67-5
Formule moléculaire C4H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Numéro MDL MFCD00009099
Clé InChI DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
CID PubChem 6163
ChEBI CHEBI:34699
Nom IUPAC Sulfate de diéthyle
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl sulfate
Point de fusion -24.0°C
Densité 1.1795g/mL
Point d’ébullition 208.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2SO2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 1 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Merck Index 15,3149
Gravité spécifique 1.1795
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohol and ether
Viscosité 1.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 154.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide