Learn More
Malonate de diéthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
22.70€ - 397.00€
Identifiants chimiques
CAS | 105-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
Clé InChI | IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van |
CID PubChem | 7761 |
Nom IUPAC | propanedioate de diéthyle |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)OCC |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10070760
|
Thermo Scientific Acros
114450250 |
25 g | Flacon en verre |
22.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10599240
|
Thermo Scientific Acros
114455000 |
500 g | Flacon en verre |
46.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10192280
|
Thermo Scientific Acros
114450010 |
1 kg | Flacon en verre |
83.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073943
|
Thermo Scientific Acros
114450025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
125.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935021
|
Thermo Scientific Acros
114450100 |
10 kg | Récipient en plastique |
397.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
105-53-3 | |
160.17 | |
diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van | |
propanedioate de diéthyle |
C7H12O4 | |
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N | |
7761 | |
CCOC(=O)CC(=O)OCC |
Spezifikation
Diethyl malonate | |
-50.0°C | |
199.0°C | |
Authentique | |
C7H12O4 | |
1.4130 to 1.4150 | |
10,182; 13,69 | |
1.055 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone | |
CCOC(=O)CC(=O)OCC | |
160.17 | |
2.14 mPa.s (10°C) | |
99+% |
105-53-3 | |
1.0550g/mL | |
93°C | |
99% min. (GC) | |
C2H5O2CCH2CO2C2H5 | |
02,573 | |
15,3878 | |
diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van | |
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N | |
propanedioate de diéthyle | |
7761 | |
160.17 | |
Liquide |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-305-9
RUO – Research Use Only