Learn More
Iminodicarboxylate de diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diethyl iminodicarboxylate |
| Point de fusion | 51.0°C to 53.0°C |
| Point d’ébullition | 132.0°C to 134.0°C (15.0mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 161.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |