Learn More
Éther diéthylique, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -116°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 34.6°C |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Bidon en aluminium |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | 11646 |
| Tension de vapeur | 587mbar at 20°C |
| Viscosité | 0.2448cp at 20°C |
| Poids de la formule | 74.12g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.