Learn More
Éther diéthylique, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Description
- Satisfait aux exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
- Conforme aux spécifications de réactifs pour USP/NF pour une utilisation dans le traitement pharmaceutique et la préparation de prescription
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl ether |
Point de fusion | -116.3°C |
CAS | 60-29-7 |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.71g/cm3 at 20°C |
Point d’ébullition | 35°C |
Quantité | 5 L |
Limite d’explosion | 1.7 - 48 Vol % |
Point d’éclair | −40°C |
Température d’allumage | 170°C |