Learn More
Éther diéthylique, anhydre, BAKER, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Conditionnement:
5L
Description
Des produits chimiques de qualité destinés à une utilisation en laboratoire, à la synthèse organique et à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -116.3°C |
| CAS | 60-29-7 |
| Couleur | Incolore |
| Acidité | Passes test |
| Densité | 0.71g/cm3 at 20°C |
| Point d’ébullition | 35°C |
| Quantité | 5 L |
| Limite d’explosion | 1.7 - 48 Vol % |
| Point d’éclair | −40°C |
| Température d’allumage | 170°C |
| Afficher plus |