Learn More
Éther diéthylique, Anhydre, BAKER ANALYZED (ACS), J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
SAFET
Description
- Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
- L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
- Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
- Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl ether |
Point de fusion | -116.3°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.71g/cm3 at 20°C |
Point d’ébullition | 35°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 1.7 - 48 Vol % |
Point d’éclair | −40°C |
Température d’allumage | 170°C |
Odeur | Sweetish |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction