Learn More
Éther diéthylique, réactif ACS, contient du BHT comme inhibiteur, anhydre, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15684310
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
6 pièces
Code produit. 15684310
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 3461366X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS, contient du BHT comme inhibiteur, anhydre ≥99,0 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC éthoxyéthane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116°C (literature)
Note relative au nom ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 34°C to 35°C
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique anhydre
Notes de pourcentage du dosage (GC)
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Numéro UN UN1155
Beilstein 1696894
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.