Learn More
Éther diéthylique, 99+ %, pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl ether |
Point de fusion | -116.0°C |
Densité | 0.7140g/mL |
Point d’ébullition | 34.6°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | −45°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Tambour métallique |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.3510 to 1.3530 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1723170 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 123990250,123990050,123990025,123990100,123990010 |
1993648 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 123990250,123990050,123990025,123990100,123990010 |
1994619 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 123990250,123990050,123990025,123990100,123990010 |
1909504 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 123990250,123990050,123990025,123990100,123990010 |
1996946 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 123990250,123990050,123990025,123990100,123990010 |
Sécurité et traitement
- Diethyl ether
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.