Learn More
Éther diéthylique, 99,5 %, pour analyse, stabilisé au BHT, conforme à la Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10733181
Éther diéthylique, 99,5 %, pour analyse, stabilisé au BHT, conforme à la Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733181
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10733181
Marque: Thermo Scientific Acros 176820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-29-7
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00011646
Clé InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CID PubChem 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nom IUPAC ethoxyethane
SMILES CCOCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116.0°C
Note relative au nom Stabilized with BHT
Acidité Passes Test
Densité 0.7140g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3510 to 1.3530
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 0.714
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Viscosité 0.2448 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max. (K.F.)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2490671 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Numéro de lotA0467866 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Numéro de lotA0465650 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Numéro de lotA0456413 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2024 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
Numéro de lotA0430076 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number176820050,176820250,176820010,176820025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Nom du produit
Éther diéthylique, 99,5 %, pour analyse, stabilisé au BHT, conforme à la Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals >