Learn More
Carbonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’alkylation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl carbonate |
Point de fusion | -43.0°C |
Densité | 0.9750g/mL |
Point d’ébullition | 126.0°C to 128.0°C |
Point d’éclair | 33°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (C2H5O)2CO |
Indice de réfraction | 1.3830 to 1.3850 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl carbonate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.