Learn More
Bromomalonate de diéthyle, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10734031
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 685-87-0
Formule moléculaire C7H11BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 239.07
Numéro MDL MFCD00009138
Clé InChI FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
CID PubChem 69637
Nom IUPAC 2-Bromopropanedioate de diéthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl bromomalonate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 233°C to 235°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH(Br)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4520 to 1.456
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 594
Gravité spécifique 1.4
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl bromomalonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.