Learn More
Benzylphosphate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Diethyl benzylphosphonate is used as a reactant for synthesis of 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders and natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions. It is also used as reactant for cyclization of aryl ethers, amines and amides & for investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylbenzylphosphonate est utilisé comme réactif de synthèse du 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbène utilisé dans le traitement des affections cutanées et des produits naturels marins cytotoxiques d’origine polycétidique, via des réactions intramoléculaires de Diels-Alder. Il est également utilisé comme réactif de cyclisation des éthers, amines et amides d’aryle & comme réactif d’étude des effets des groupes fonctionnels sur la performance des LED organiques clue.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le diéthylbenzylphosphonate est utilisé comme réactif de synthèse du 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbène utilisé dans le traitement des affections cutanées et des produits naturels marins cytotoxiques d’origine polycétidique, via des réactions intramoléculaires de Diels-Alder. Il est également utilisé comme réactif de cyclisation des éthers, amines et amides d’aryle & comme réactif d’étude des effets des groupes fonctionnels sur la performance des LED organiques clue.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl benzylphosphonate |
Densité | 1.094 |
Point d’ébullition | 106°C to 108°C (1 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.4975 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 2580931 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 228.23 |
Pourcentage de pureté | 99% |