Learn More
Benzylphosphate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413384
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Diethyl benzylphosphonate is used as a reactant for synthesis of 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders and natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions. It is also used as reactant for cyclization of aryl ethers, amines and amides & for investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylbenzylphosphonate est utilisé comme réactif de synthèse du 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbène utilisé dans le traitement des affections cutanées et des produits naturels marins cytotoxiques d’origine polycétidique, via des réactions intramoléculaires de Diels-Alder. Il est également utilisé comme réactif de cyclisation des éthers, amines et amides d’aryle & comme réactif d’étude des effets des groupes fonctionnels sur la performance des LED organiques clue.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-32-6
Formule moléculaire C11H17O3P
Poids moléculaire (g/mol) 228.228
Numéro MDL MFCD00009078
Clé InChI AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
CID PubChem 14122
Nom IUPAC Diéthoxyphosphorylméthylbenzène
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl benzylphosphonate
Densité 1.094
Point d’ébullition 106°C to 108°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4975
Quantité 50 g
Beilstein 2580931
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 228.23
Pourcentage de pureté 99%