Learn More
Acétamidomalonate de diéthyle, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10676644
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-90-2
Formule moléculaire C9H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 217.22
Numéro MDL MFCD00009146
Clé InChI ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
CID PubChem 14041
Nom IUPAC diéthyl 2-acétamidopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl acetamidomalonate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 94°C to 97°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 185°C (20.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Quantité 25 g
Beilstein 04, II, 891
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl acetamidomalonate