Learn More
Acétamidomalonate de diéthyle, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl acetamidomalonate |
Note relative au nom | 99+% |
Point de fusion | 94°C to 97°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’ébullition | 185°C (20.0 mmHg) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5 |
Quantité | 100 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Diethyl acetamidomalonate