Learn More
Diéthyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10560922
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 17740-40-8
Formule moléculaire C17H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 305.374
Numéro MDL MFCD00830964
Clé InChI LDUSEIANLSWKPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diethyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-benzyl-pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, diethyl meso-1-benzyl-2,5-pyrrolidinedicarboxylate, 1-benzyl-2,5-bis ethoxycarbonyl pyrrolidine, diethyl-1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, pubchem15289, diethyl1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, hcl, diethyl 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 1-phenylmethyl pyrrolidine-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester
CID PubChem 286120
Nom IUPAC diéthyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(N1CC2=CC=CC=C2)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 305.37
Pourcentage de pureté 95%