Learn More
Diéthyl 1-benzylpyrrolidine-2,5-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl 1-benzylpyrrolidine-2, 5-dicarboxylate |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 305.37 |
Pourcentage de pureté | 95% |