Learn More
Diéthanolamine, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Spécification
Point de fusion | 27°C |
Couleur | Incolore |
pH | 11 |
Point d’ébullition | 268°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 105.14g/mol |
Tension de vapeur | 2 hPa 10 |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethanolamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.