Learn More
Diéthanolamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475383
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
Code produit. 11475383
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13389.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diéthanolamine est utilisée dans la préparation de la morpholine et du diéthanolamide, qui est un ingrédient actif dans les cosmétiques et les shampooings. Il agit comme un surfactant et un inhibiteur de corrosion. Il est utilisé pour éliminer le sulfure d’hydrogène et le dioxyde de carbone du gaz naturel. De plus, il s’agit d’un intermédiaire utilisé dans les produits chimiques en caoutchouc, comme agent humectant et adoucissant, comme émulsifiant et agent dispersant dans les produits chimiques agricoles. En outre, il est utilisé dans les huiles de coupe, les nettoyants, les savons, les polisseurs et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, le cuivre, le zinc, le dioxyde de carbone et le fer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-42-2
Formule moléculaire C4H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Numéro MDL MFCD00002843
Clé InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
CID PubChem 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyéthylamino)éthanol
SMILES OCCNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Diethanolamine
Point de fusion 27°C to 30°C
Densité 1.097
pH 11
Point d’ébullition 268°C to 270°C
Point d’éclair 176°C (349°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Ammonia-like
Indice de réfraction 1.477
Quantité 2500 g
Beilstein 605315
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3107
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 105.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-Iminodiéthanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..