Learn More
Diépoxyde diclopentadiène, 98, %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dicyclopentadiene diepoxide |
Point de fusion | 185.0°C to 189.0°C |
Couleur | Beige-jaune à blanc |
Point d’ébullition | 326.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1.4g/L (20°C) |
Poids de la formule | 164.2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dicyclopentadiene diepoxide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.