Learn More
Dicyclohexylphénylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11441630
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
6476-37-5
C18H27P
274.39
MFCD00003854
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
80970
dicyclohexyl(phényl)phosphane
C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
6476-37-5
C18H27P
274.39
MFCD00003854
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexylphenylphosphine, dicyclohexyl phenyl phosphine, phosphine, dicyclohexylphenyl, phenyldicyclohexylphosphine, phenylphosphinodicyclohexane, dicyclohexyl phenyl phosphane, pphcy2, acmc-1bey7, dicyclohexyl-phenyl-phosphane
80970
dicyclohexyl(phényl)phosphane
C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Dicyclohexylphenylphosphine, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La dicyclohexylphénylphosphine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylphenylphosphine
Point de fusion 58°C to 61°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 274.38
Pourcentage de pureté 98%